Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FEN1 Protein
Código de producto. 15958628
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15958628 1 mg 1 miligramo
15978628 5 μg 5 microgramos
15968628 20 μg 20 microgramos
3 options
Código de producto. 15958628
Marca: enQuireBio™ QP118661mg
A cDNA sequence encoding the FEN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 2237
Nombre FEN1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen FEN1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MGIQGLAKLI ADVAPSAIRE NDIKSYFGRK VAIDASMSIY QFLIAVRQGG DVLQNEEGET TSHLMGMFYR TIRMMENGIK PVYVFDGKPP QLKSGELAKR SERRAEAEKQ LQQAQAAGAE QEVEKFTKRL VKVTKQHNDE CKHLLSLMGI PYLDAPSEAE ASCAALVKAG KVYAAATEDM DCLTFGSPVL MRHLTASEAK KLPIQEFHLS RILQELGLNQ EQFVDLCILL GSDYCESIRG IGPKRAVDLI QKHKSIEEIV RRLDPNKYPV PENWLHKEAH QLFLEPEVLD PESVELKWSE PNEEELIKFM CGEKQFSEER IRSGVKRLSK SRQGSTQGRL DDFFKVTGSL SSAKRKEPEP KGSTKKKAKT GAAGKFKRGK
Tampón The protein contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 1mM DTT, 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.