Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ES1 protein homolog, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ES1 protein homolog, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004640.4 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 102724023 |
Nombre | ES1 protein homolog, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16024351
|
enQuireBio™
QP8386-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16044351
|
enQuireBio™
QP8386-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16034351
|
enQuireBio™
QP8386-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16054351
|
enQuireBio™
QP8386-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16064351
|
enQuireBio™
QP8386-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074351
|
enQuireBio™
QP8386-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_004640.4 | |
ES1 protein homolog, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
102724023 | |
Research Use Only | |
C21orf33 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ARVALVLSGC GVYDGTEIHE ASAILVHLSR GGAEVQIFAP DVPQMHVIDH TKGQPSEGES RNVLTESARI ARGKITDLAN LSAANHDAAI FPGGFGAAKN LSTFAVDGKD CKVNKEVERV LKEFHQAGKP IGLCCIAPVL AAKVLRGVEV TVGHEQEEGG KWPYAGTAEA IKALGAKHCV KEVVEAHVDQ KNKVVTTPAF MCETALHYIH DGIGAMVRKV LELTGK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |