Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ES1 protein homolog, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ES1 protein homolog, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8386-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16034351
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004640.4
ES1 protein homolog, mitochondrial Protein
Research Use Only
C21orf33
Recombinant Protein
E. coli
ARVALVLSGC GVYDGTEIHE ASAILVHLSR GGAEVQIFAP DVPQMHVIDH TKGQPSEGES RNVLTESARI ARGKITDLAN LSAANHDAAI FPGGFGAAKN LSTFAVDGKD CKVNKEVERV LKEFHQAGKP IGLCCIAPVL AAKVLRGVEV TVGHEQEEGG KWPYAGTAEA IKALGAKHCV KEVVEAHVDQ KNKVVTTPAF MCETALHYIH DGIGAMVRKV LELTGK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
102724023
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol