Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ES1 protein homolog, mitochondrial Protein
Código de producto. 16024351
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16024351 100 μg 100 microgramos
16034351 10 μg 10 microgramos
16074351 50 μg 50 microgramos
16054351 200 μg 200 microgramos
16064351 500 μg 500 microgramos
16044351 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16024351
Marca: enQuireBio™ QP8386ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ES1 protein homolog, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004640.4
ID de gen (Entrez) 102724023
Nombre ES1 protein homolog, mitochondrial Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen C21orf33
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia ARVALVLSGC GVYDGTEIHE ASAILVHLSR GGAEVQIFAP DVPQMHVIDH TKGQPSEGES RNVLTESARI ARGKITDLAN LSAANHDAAI FPGGFGAAKN LSTFAVDGKD CKVNKEVERV LKEFHQAGKP IGLCCIAPVL AAKVLRGVEV TVGHEQEEGG KWPYAGTAEA IKALGAKHCV KEVVEAHVDQ KNKVVTTPAF MCETALHYIH DGIGAMVRKV LELTGK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.