Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF3E Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF3E, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001559.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3646 |
Nombre | EIF3E Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15989029
|
enQuireBio™
QP5971-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909039
|
enQuireBio™
QP5971-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999029
|
enQuireBio™
QP5971-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15919039
|
enQuireBio™
QP5971-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15929039
|
enQuireBio™
QP5971-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15939039
|
enQuireBio™
QP5971-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001559.1 | |
EIF3E Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3646 | |
Research Use Only | |
EIF3E | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AEYDLTTRIA HFLDRHLVFP LLEFLSVKEI YNEKELLQGK LDLLSDTNMV DFAMDVYKNL YSDDIPHALR EKRTTVVAQL KQLQAETEPI VKMFEDPETT RQMQSTRDGR MLFDYLADKH GFRQEYLDTL YRYAKFQYEC GNYSGAAEYL YFFRVLVPAT DRNALSSLWG KLASEILMQN WDAAMEDLTR LKETIDNNSV SSPLQSLQQR TWLIHWSLFV FFNHPKGRDN IIDLFLYQPQ YLNAIQTMCP HILRYLTTAV ITNKDVRKRR QVLKDLVKVI QQESYTYKDP ITEFVECLYV NFDFDGAQKK LRECESVLVN DFFLVACLED FIENARLFIF ETFCRIHQCI SINMLADKLN MTPEEAERWI VNLIRNARLD AKIDSKLGHV VMGNNAVSPY QQVIEKTKSL SFRSQMLAMN IEKKLNQNSR SEAPNWATQD SGFY | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |