Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF3E Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF3E, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5971-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15989029
  • 770.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001559.1
EIF3E Protein
Research Use Only
EIF3E
Recombinant Protein
E. coli
AEYDLTTRIA HFLDRHLVFP LLEFLSVKEI YNEKELLQGK LDLLSDTNMV DFAMDVYKNL YSDDIPHALR EKRTTVVAQL KQLQAETEPI VKMFEDPETT RQMQSTRDGR MLFDYLADKH GFRQEYLDTL YRYAKFQYEC GNYSGAAEYL YFFRVLVPAT DRNALSSLWG KLASEILMQN WDAAMEDLTR LKETIDNNSV SSPLQSLQQR TWLIHWSLFV FFNHPKGRDN IIDLFLYQPQ YLNAIQTMCP HILRYLTTAV ITNKDVRKRR QVLKDLVKVI QQESYTYKDP ITEFVECLYV NFDFDGAQKK LRECESVLVN DFFLVACLED FIENARLFIF ETFCRIHQCI SINMLADKLN MTPEEAERWI VNLIRNARLD AKIDSKLGHV VMGNNAVSPY QQVIEKTKSL SFRSQMLAMN IEKKLNQNSR SEAPNWATQD SGFY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
3646
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol