Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNTTIP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNTTIP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifications
Número de acceso | NP_443183.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 116092 |
Nombre | DNTTIP1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15908839
|
enQuireBio™
QP5942-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928839
|
enQuireBio™
QP5942-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15918839
|
enQuireBio™
QP5942-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15938839
|
enQuireBio™
QP5942-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15948839
|
enQuireBio™
QP5942-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15958839
|
enQuireBio™
QP5942-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_443183.1 | |
DNTTIP1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
116092 | |
Research Use Only | |
DNTTIP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGATGDAEQP RGPSGAERGG LELGDAGAAG QLVLTNPWNI MIKHRQVQRR GRRSQMTTSF TDPAISMDLL RAVLQPSINE EIQTVFNKYM KFFQKAALNV RDNVGEEVDA EQLIQEACRS CLEQAKLLFS DGEKVIPRLT HELPGIKRGR QAEEECAHRG SPLPKKRKGR PPGHILSSDR AAAGMVWKPK SCEPIRREGP KWDPARLNES TTFVLGSRAN KALGMGGTRG RIYIKHPHLF KYAADPQDKH WLAEQHHMRA TGGKMAYLLI EEDIRDLAAS DDYRGCLDLK LEELKSFVLP SWMVEKMRKY METLRTENEH RAVEAPPQT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |