missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human DNTTIP1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNTTIP1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5942-ec-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15908839

  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_443183.1
DNTTIP1 Protein
Research Use Only
DNTTIP1
Recombinant Protein
E. coli
MGATGDAEQP RGPSGAERGG LELGDAGAAG QLVLTNPWNI MIKHRQVQRR GRRSQMTTSF TDPAISMDLL RAVLQPSINE EIQTVFNKYM KFFQKAALNV RDNVGEEVDA EQLIQEACRS CLEQAKLLFS DGEKVIPRLT HELPGIKRGR QAEEECAHRG SPLPKKRKGR PPGHILSSDR AAAGMVWKPK SCEPIRREGP KWDPARLNES TTFVLGSRAN KALGMGGTRG RIYIKHPHLF KYAADPQDKH WLAEQHHMRA TGGKMAYLLI EEDIRDLAAS DDYRGCLDLK LEELKSFVLP SWMVEKMRKY METLRTENEH RAVEAPPQT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
116092
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales