Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA-3-methyladenine glycosylase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA-3-methyladenine glycosylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001015052.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4350 |
Nombre | DNA-3-methyladenine glycosylase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
16078001
|
enQuireBio™
QP9282-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16018011
|
enQuireBio™
QP9282-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16088001
|
enQuireBio™
QP9282-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16008011
|
enQuireBio™
QP9282-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16028011
|
enQuireBio™
QP9282-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098001
|
enQuireBio™
QP9282-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_001015052.1 | |
DNA-3-methyladenine glycosylase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4350 | |
Research Use Only | |
MPG | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QFCRRMGQKK QRPARAGQPH SSSDAAQAPA EQPHSSSDAA QAPCPRERCL GPPTTPGPYR SIYFSSPKGH LTRLGLEFFD QPAVPLARAF LGQVLVRRLP NGTELRGRIV ETEAYLGPED EAAHSRGGRQ TPRNRGMFMK PGTLYVYIIY GMYFCMNISS QGDGACVLLR ALEPLEGLET MRQLRSTLRK GTASRVLKDR ELCSGPSKLC QALAINKSFD QRDLAQDEAV WLERGPLEPS EPAVVAAARV GVGHAGEWAR KPLRFYVRGS PWVSVVDRVA EQDTQA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |