Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA-3-methyladenine glycosylase Protein
Código de producto. 16078001
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16078001 100 μg 100 microgramos
16088001 10 μg 10 microgramos
16028011 50 μg 50 microgramos
16008011 200 μg 200 microgramos
16018011 500 μg 500 microgramos
16098001 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16078001 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP9282ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA-3-methyladenine glycosylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001015052.1
ID de gen (Entrez) 4350
Nombre DNA-3-methyladenine glycosylase Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MPG
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia QFCRRMGQKK QRPARAGQPH SSSDAAQAPA EQPHSSSDAA QAPCPRERCL GPPTTPGPYR SIYFSSPKGH LTRLGLEFFD QPAVPLARAF LGQVLVRRLP NGTELRGRIV ETEAYLGPED EAAHSRGGRQ TPRNRGMFMK PGTLYVYIIY GMYFCMNISS QGDGACVLLR ALEPLEGLET MRQLRSTLRK GTASRVLKDR ELCSGPSKLC QALAINKSFD QRDLAQDEAV WLERGPLEPS EPAVVAAARV GVGHAGEWAR KPLRFYVRGS PWVSVVDRVA EQDTQA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.