Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA-3-methyladenine glycosylase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA-3-methyladenine glycosylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9282-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16098001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001015052.1
DNA-3-methyladenine glycosylase Protein
Research Use Only
MPG
Recombinant Protein
Yeast
QFCRRMGQKK QRPARAGQPH SSSDAAQAPA EQPHSSSDAA QAPCPRERCL GPPTTPGPYR SIYFSSPKGH LTRLGLEFFD QPAVPLARAF LGQVLVRRLP NGTELRGRIV ETEAYLGPED EAAHSRGGRQ TPRNRGMFMK PGTLYVYIIY GMYFCMNISS QGDGACVLLR ALEPLEGLET MRQLRSTLRK GTASRVLKDR ELCSGPSKLC QALAINKSFD QRDLAQDEAV WLERGPLEPS EPAVVAAARV GVGHAGEWAR KPLRFYVRGS PWVSVVDRVA EQDTQA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4350
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol