Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytosolic 5'-nucleotidase 1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytosolic 5'-nucleotidase 1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_115915.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 84618 |
Nombre | Cytosolic 5'-nucleotidase 1A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16078931
|
enQuireBio™
QP9892-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16018941
|
enQuireBio™
QP9892-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16068931
|
enQuireBio™
QP9892-ye-100ug |
100 μg |
672.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16098931
|
enQuireBio™
QP9892-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16008941
|
enQuireBio™
QP9892-ye-500ug |
500 μg |
1810.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16088931
|
enQuireBio™
QP9892-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_115915.1 | |
Cytosolic 5'-nucleotidase 1A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
84618 | |
Research Use Only | |
NT5C1A | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MEPGQPREPQ EPREPGPGAE TAAAPVWEEA KIFYDNLAPK KKPKSPKPQN AVTIAVSSRA LFRMDEEQQI YTEQGVEEYV RYQLEHENEP FSPGPAFPFV KALEAVNRRL RELYPDSEDV FDIVLMTNNH AQVGVRLINS INHYDLFIER FCMTGGNSPI CYLKAYHTNL YLSADAEKVR EAIDEGIAAA TIFSPSRDVV VSQSQLRVAF DGDAVLFSDE SERIVKAHGL DRFFEHEKAH ENKPLAQGPL KGFLEALGRL QKKFYSKGLR LECPIRTYLV TARSAASSGA RALKTLRSWG LETDEALFLA GAPKGPLLEK IRPHIFFDDQ MFHVAGAQEM GTVAAHVPYG VAQTPRRTAP AKQAPSAQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Cytosolic 5'-nucleotidase 1A Protein