Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytosolic 5'-nucleotidase 1A Protein
Código de producto. 16008941
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16008941 500 μg 500 microgramos
16078931 10 μg 10 microgramos
16018941 50 μg 50 microgramos
16068931 100 μg 100 microgramos
16098931 200 μg 200 microgramos
16088931 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16008941 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP9892ye500ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytosolic 5'-nucleotidase 1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_115915.1
ID de gen (Entrez) 84618
Nombre Cytosolic 5'-nucleotidase 1A Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NT5C1A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MEPGQPREPQ EPREPGPGAE TAAAPVWEEA KIFYDNLAPK KKPKSPKPQN AVTIAVSSRA LFRMDEEQQI YTEQGVEEYV RYQLEHENEP FSPGPAFPFV KALEAVNRRL RELYPDSEDV FDIVLMTNNH AQVGVRLINS INHYDLFIER FCMTGGNSPI CYLKAYHTNL YLSADAEKVR EAIDEGIAAA TIFSPSRDVV VSQSQLRVAF DGDAVLFSDE SERIVKAHGL DRFFEHEKAH ENKPLAQGPL KGFLEALGRL QKKFYSKGLR LECPIRTYLV TARSAASSGA RALKTLRSWG LETDEALFLA GAPKGPLLEK IRPHIFFDDQ MFHVAGAQEM GTVAAHVPYG VAQTPRRTAP AKQAPSAQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.