Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CYTH1 Protein
A cDNA sequence encoding the CYTH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | CYTH1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15907738
|
enQuireBio™
QP11589-5ug |
5 μg |
143.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15997728
|
enQuireBio™
QP11589-20ug |
20 μg |
222.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15987728
|
enQuireBio™
QP11589-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
CYTH1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CYTH1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEEDDSY VPSDLTAEER QELENIRRRK QELLADIQRL KDEIAEVANE IENLGSTEER KNMQRNKQVA MGRKKFNMDP KKGIQFLIEN DLLKNTCEDI AQFLYKGEGL NKTAIGDYLG ERDEFNIQVL HAFVELHEFT DLNLVQALRQ FLWSFRLPGE AQKIDRMMEA FAQRYCQCNN GVFQSTDTCY VLSFAIIMLN TSLHNPNVKD KPTVERFIAM NRGINDGGDL PEELLRNLYE SIKNEPFKIP EDDGNDLTHT FFNPDREGWL LKLGGGRVKT WKRRWFILTD NCLYYFEYTT DKEPRGIIPL ENLSIREVED SKKPNCFELY IPDNKDQVIK ACKTEADGRV VEGNHTVYRI SAPTPEEKEE WIKCIKAAIS RDPFYEMLAA RKKKVSSTKR H | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human CYTH1 Protein