Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CYTH1 Protein
Código de producto. 15997728
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15997728 20 μg 20 microgramos
15907738 5 μg 5 microgramos
15987728 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15997728
Marca: enQuireBio™ QP1158920ug
A cDNA sequence encoding the CYTH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre CYTH1 Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEEDDSY VPSDLTAEER QELENIRRRK QELLADIQRL KDEIAEVANE IENLGSTEER KNMQRNKQVA MGRKKFNMDP KKGIQFLIEN DLLKNTCEDI AQFLYKGEGL NKTAIGDYLG ERDEFNIQVL HAFVELHEFT DLNLVQALRQ FLWSFRLPGE AQKIDRMMEA FAQRYCQCNN GVFQSTDTCY VLSFAIIMLN TSLHNPNVKD KPTVERFIAM NRGINDGGDL PEELLRNLYE SIKNEPFKIP EDDGNDLTHT FFNPDREGWL LKLGGGRVKT WKRRWFILTD NCLYYFEYTT DKEPRGIIPL ENLSIREVED SKKPNCFELY IPDNKDQVIK ACKTEADGRV VEGNHTVYRI SAPTPEEKEE WIKCIKAAIS RDPFYEMLAA RKKKVSSTKR H
Tampón CYTH1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.