Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Cyr61/CCN1 Protein
Recombinant Protein
121.00€ - 3325.00€
Especificaciones
Número de acceso | O00622 |
---|---|
Concentración | LYOPH |
Para utilizar con (aplicación) | PAGE, Bioactivity |
Formulación | Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in citrate buffer solution, 300 mM NaCl, pH 3.0. |
ID de gen (Entrez) | 3491 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18431232
|
Novus Biologicals™
NBP2-34944-100ug |
100 μg |
1125.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18478651
|
Novus Biologicals™
NBP2-34944-1mg |
1 mg |
3325.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18442632
|
Novus Biologicals™
NBP2-34944-500ug |
500 μg |
2460.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18458571
|
Novus Biologicals™
NBP2-34944-5ug |
5 μg |
121.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/3T3 cells is less than 3.0 μg/mL, corresponding to a specific activity of >330 IU/mg.Especificaciones
O00622 | |
PAGE, Bioactivity | |
3491 | |
Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. | |
CCN family member 1, CCN1IGF-binding protein 10, Cysteine-rich angiogenic inducer 61, cysteine-rich, angiogenic inducer, 61, GIG1cysteine-rich heparin-binding protein 61, IBP-10, IGFBP-10, IGFBP10cysteine-rich, anigogenic inducer, 61, Insulin-like growth factor-binding protein 10, protein CYR61, Protein GIG1 | |
Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C. | |
>95% by SDS-PAGE and HPLC |
LYOPH | |
Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in citrate buffer solution, 300 mM NaCl, pH 3.0. | |
39.4 kDa | |
Less than 1 EU/ug of Cyr61/CCN1 as determined by LAL method. | |
CCN1 | |
Biologically Active Proteins | |
Cyr61/CCN1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Human Cyr61/CCN1 Protein