missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Cyr61/CCN1 Protein

Código de producto. 18478651 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18478651 1 mg 1 miligramo
18431232 100 μg 100 microgramos
18442632 500 μg 500 microgramos
18458571 5 μg 5 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18478651

Marca: Novus Biologicals™ NBP2349441mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/3T3 cells is less than 3.0 μg/mL, corresponding to a specific activity of >330 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O00622
Concentración LYOPH
Para utilizar con (aplicación) PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in citrate buffer solution, 300 mM NaCl, pH 3.0.
ID de gen (Entrez) 3491
Peso molecular 39.4 kDa
Cantidad 1 mg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/ug of Cyr61/CCN1 as determined by LAL method.
Alias de gen CCN family member 1, CCN1IGF-binding protein 10, Cysteine-rich angiogenic inducer 61, cysteine-rich, angiogenic inducer, 61, GIG1cysteine-rich heparin-binding protein 61, IBP-10, IGFBP-10, IGFBP10cysteine-rich, anigogenic inducer, 61, Insulin-like growth factor-binding protein 10, protein CYR61, Protein GIG1
Símbolo de gen CCN1
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Categoría de investigación Biologically Active Proteins
Grado de pureza o calidad >95% by SDS-PAGE and HPLC
Expresión Cyr61/CCN1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.