missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CRABP1 / RBP5 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CRABP1 / RBP5, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5864-ec-100ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15998299

  • 554.00€ / 100 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_004369.1
CRABP1 / RBP5 Protein
Research Use Only
CRABP1
Recombinant Protein
E. coli
PNFAGTWKMR SSENFDELLK ALGVNAMLRK VAVAAASKPH VEIRQDGDQF YIKTSTTVRT TEINFKVGEG FEEETVDGRK CRSLPTWENE NKIHCTQTLL EGDGPKTYWT RELANDELIL TFGADDVVCT RIYVRE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1381
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human CRABP1 / RBP5 Protein > 100μg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado