Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRABP1 / RBP5 Protein
Código de producto. p-7152499
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15908309 10 μg 10 microgramos
15948309 50 μg 50 microgramos
15998299 100 μg 100 microgramos
15928309 200 μg 200 microgramos
15938309 500 μg 500 microgramos
15918309 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15908309
Marca: enQuireBio™ QP5864ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CRABP1 / RBP5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004369.1
ID de gen (Entrez) 1381
Nombre CRABP1 / RBP5 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CRABP1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia PNFAGTWKMR SSENFDELLK ALGVNAMLRK VAVAAASKPH VEIRQDGDQF YIKTSTTVRT TEINFKVGEG FEEETVDGRK CRSLPTWENE NKIHCTQTLL EGDGPKTYWT RELANDELIL TFGADDVVCT RIYVRE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.