missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Complement Component C5aR1 GST (N-Term) Protein Código de producto.: 18338417

Novus Biologicals™ Recombinant Human Complement Component C5aR1 GST (N-Term) Protein

Código de producto. p-200051059 Tienda Bio Techne Productos
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18338417

Marca: Novus Biologicals™ H00000728Q0110ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 728
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen C5A, C5a anaphylatoxin chemotactic receptor, C5aR, C5a-R, C5ARC5a anaphylatoxin receptor, C5R1C5a ligand, CD88, CD88 antigen, complement component 5 receptor 1, complement component 5 receptor 1 (C5a ligand), complement component 5a receptor 1
Símbolo de gen C5AR1
Categoría de investigación GPCR, Immunology, Innate Immunity
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión Complement Component C5aR1
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Human Complement Component C5aR1 GST (N-Term) Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado