Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Complement C3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Complement C3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8695-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16046001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000055.2
Complement C3 Protein
Research Use Only
C3
Recombinant Protein
E. coli
YSIITPNILR LESEETMVLE AHDAQGDVPV TVTVHDFPGK KLVLSSEKTV LTPATNHMGN VTFTIPANRE FKSEKGRNKF VTVQATFGTQ VVEKVVLVSL QSGYLFIQTD KTIYTPGSTV LYRIFTVNHK LLPVGRTVMV NIENPEGIPV KQDSLSSQNQ LGVLPLSWDI PELVNMGQWK IRAYYENSPQ QVFSTEFEVK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
718
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol