Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Complement C3 Protein
Código de producto. p-7155337
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16016001 10 μg 10 microgramos
16056001 50 μg 50 microgramos
16006001 100 μg 100 microgramos
16036001 200 μg 200 microgramos
16046001 500 μg 500 microgramos
16026001 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16016001
Marca: enQuireBio™ QP8695ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Complement C3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000055.2
ID de gen (Entrez) 718
Nombre Complement C3 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen C3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia YSIITPNILR LESEETMVLE AHDAQGDVPV TVTVHDFPGK KLVLSSEKTV LTPATNHMGN VTFTIPANRE FKSEKGRNKF VTVQATFGTQ VVEKVVLVSL QSGYLFIQTD KTIYTPGSTV LYRIFTVNHK LLPVGRTVMV NIENPEGIPV KQDSLSSQNQ LGVLPLSWDI PELVNMGQWK IRAYYENSPQ QVFSTEFEVK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.