Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coagulation Factor XI / FXI / F11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Coagulation Factor XI / FXI / F11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6007-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15909319
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_000119.1
Coagulation Factor XI / FXI / F11 Protein
Research Use Only
F11
Recombinant Protein
E. coli
ECVTQLLKDT CFEGGDITTV FTPSAKYCQV VCTYHPRCLL FTFTAESPSE DPTRWFTCVL KDSVTETLPR VNRTAAISGY SFKQCSHQIS ACNKDIYVDL DMKGINYNSS VAKSAQECQE RCTDDVHCHF FTYATRQFPS LEHRNICLLK HTQTGTPTRI TKLDKVVSGF SLKSCALSNL ACIRDIFPNT VFADSNIDSV MAPDAFVCGR ICTHHPGCLF FTFFSQEWPK ESQRNLCLLK TSESGLPSTR IKKSKALSGF SLQSCRHSIP VFCHSSFYHD TDFLGEELDI VAAKSHEACQ KLCTNAVRCQ FFTYTPAQAS CNEGKGKCYL KLSSNGSPTK ILHGRGGISG YTLRLCKMDN ECTTKIKPR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2160
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Coagulation Factor XI / FXI / F11 Protein > 200μg