Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CHI3L1 / YKL40 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CHI3L1 / YKL40, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001267.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1116 |
Nombre | CHI3L1 / YKL40 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15958069
|
enQuireBio™
QP5829-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15978069
|
enQuireBio™
QP5829-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15968069
|
enQuireBio™
QP5829-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15988069
|
enQuireBio™
QP5829-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15998069
|
enQuireBio™
QP5829-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908079
|
enQuireBio™
QP5829-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001267.2 | |
CHI3L1 / YKL40 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1116 | |
Research Use Only | |
CHI3L1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YKLVCYYTSW SQYREGDGSC FPDALDRFLC THIIYSFANI SNDHIDTWEW NDVTLYGMLN TLKNRNPNLK TLLSVGGWNF GSQRFSKIAS NTQSRRTFIK SVPPFLRTHG FDGLDLAWLY PGRRDKQHFT TLIKEMKAEF IKEAQPGKKQ LLLSAALSAG KVTIDSSYDI AKISQHLDFI SIMTYDFHGA WRGTTGHHSP LFRGQEDASP DRFSNTDYAV GYMLRLGAPA SKLVMGIPTF GRSFTLASSE TGVGAPISGP GIPGRFTKEA GTLAYYEICD FLRGATVHRI LGQQVPYATK GNQWVGYDDQ ESVKSKVQYL KDRQLAGAMV WALDLDDFQG SFCGQDLRFP LTNAIKDALA AT | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |