Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CHI3L1 / YKL40 Protein
Código de producto. 15958069
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15958069 100 μg 100 microgramos
15968069 10 μg 10 microgramos
15908079 50 μg 50 microgramos
15988069 200 μg 200 microgramos
15998069 500 μg 500 microgramos
15978069 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15958069
Marca: enQuireBio™ QP5829ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CHI3L1 / YKL40, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001267.2
ID de gen (Entrez) 1116
Nombre CHI3L1 / YKL40 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CHI3L1
Longitud de la proteína Full Length of Mature Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia YKLVCYYTSW SQYREGDGSC FPDALDRFLC THIIYSFANI SNDHIDTWEW NDVTLYGMLN TLKNRNPNLK TLLSVGGWNF GSQRFSKIAS NTQSRRTFIK SVPPFLRTHG FDGLDLAWLY PGRRDKQHFT TLIKEMKAEF IKEAQPGKKQ LLLSAALSAG KVTIDSSYDI AKISQHLDFI SIMTYDFHGA WRGTTGHHSP LFRGQEDASP DRFSNTDYAV GYMLRLGAPA SKLVMGIPTF GRSFTLASSE TGVGAPISGP GIPGRFTKEA GTLAYYEICD FLRGATVHRI LGQQVPYATK GNQWVGYDDQ ESVKSKVQYL KDRQLAGAMV WALDLDDFQG SFCGQDLRFP LTNAIKDALA AT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.