Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CHI3L1 / YKL40 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CHI3L1 / YKL40, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5829-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15968069
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001267.2
CHI3L1 / YKL40 Protein
Research Use Only
CHI3L1
Recombinant Protein
E. coli
YKLVCYYTSW SQYREGDGSC FPDALDRFLC THIIYSFANI SNDHIDTWEW NDVTLYGMLN TLKNRNPNLK TLLSVGGWNF GSQRFSKIAS NTQSRRTFIK SVPPFLRTHG FDGLDLAWLY PGRRDKQHFT TLIKEMKAEF IKEAQPGKKQ LLLSAALSAG KVTIDSSYDI AKISQHLDFI SIMTYDFHGA WRGTTGHHSP LFRGQEDASP DRFSNTDYAV GYMLRLGAPA SKLVMGIPTF GRSFTLASSE TGVGAPISGP GIPGRFTKEA GTLAYYEICD FLRGATVHRI LGQQVPYATK GNQWVGYDDQ ESVKSKVQYL KDRQLAGAMV WALDLDDFQG SFCGQDLRFP LTNAIKDALA AT
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1116
10 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol