Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD73 / NT5E Protein
A DNA sequence enoding full length human CD73 plus a c-terminal 6x histidine tag was expressed in human HEK293 cells.
287.00€ - 3915.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001191742.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4907 |
Nombre | CD73 / NT5E Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15965539
|
enQuireBio™
QP2192-10ug |
10 μg |
287.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15985539
|
enQuireBio™
QP2192-20ug |
20 μg |
471.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15995539
|
enQuireBio™
QP2192-500ug |
500 μg |
2835.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15975539
|
enQuireBio™
QP2192-1mg |
1 mg |
3915.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001191742.1 | |
CD73 / NT5E Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
plus a c-terminal 6x histidine tag was expressed in human HEK293 cells. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
WELTILHTND VHSRLEQTSE DSSKCVNASR CMGGVARLFT KVQQIRRAEP NVLLLDAGDQ YQGTIWFTVY KGAEVAHFMN ALRYDAMALG NHEFDNGVEG LIEPLLKEAK FPILSANIKA KGPLASQISG LYLPYKVLPV GDEVVGIVGY TSKETPFLSN PGTNLVFEDE ITALQPEVDK LKTLNVNKII ALGHSGFEMD KLIAQKVRGV DVVVGGHSNT FLYTGNPPSK EVPAGKYPFI VTSDDGRKVP VVQAYAFGKY LGYLKIEFDE RGNVISSHGN PILLNSSIPE DPSIKADINK WRIKLDNYST QELGKTIVYL DGSSQSCRFR ECNMGNLICD AMINNNLRHA DETFWNHVSM CILNGGGIRS PIDERNNGTI TWENLAAVLP FGGTFDLVQL KGSTLKKAFE HSVHRYGQST GEFLQVGGIH VVYDLSRKPG DRVVKLDVLC TKCRVPSYDP LKMDEVYKVI LPNFLANGGD GFQMIKDELL RHDSGDQDIN VVSTYISKMK VIYPAVEGRI KVD | |
> 95 % as determined by SDS-PAGE |
4907 | |
Research Use Only | |
NT5E | |
Measured by its ability to hydrolyze the 5'-phosphate group from the substrate adenosine 5'-monophosphate (AMP). The specific activity is > 20,000 pmoles/min/ug. | |
Human | |
His | |
0.22 um filtered solution of TBS plus 4mM CaCl2 and 20% Glycerol at pH 7.5 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human CD73 / NT5E Protein