Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD73 / NT5E Protein
Código de producto. 15985539
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
20 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
20 microgramos
500 microgramos
15985539 20 μg 20 microgramos
15965539 10 μg 10 microgramos
15995539 500 μg 500 microgramos
15975539 1 mg 1 miligramo
4 options
Código de producto. 15985539
Marca: enQuireBio™ QP219220ug
A DNA sequence enoding full length human CD73 plus a c-terminal 6x histidine tag was expressed in human HEK293 cells.
Especificaciones
Número de acceso NP_001191742.1
ID de gen (Entrez) 4907
Nombre CD73 / NT5E Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen NT5E
Longitud de la proteína plus a c-terminal 6x histidine tag was expressed in human HEK293 cells.
Actividad biológica Measured by its ability to hydrolyze the 5'-phosphate group from the substrate adenosine 5'-monophosphate (AMP). The specific activity is > 20,000 pmoles/min/ug.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Human
Etiqueta de proteína His
Secuencia WELTILHTND VHSRLEQTSE DSSKCVNASR CMGGVARLFT KVQQIRRAEP NVLLLDAGDQ YQGTIWFTVY KGAEVAHFMN ALRYDAMALG NHEFDNGVEG LIEPLLKEAK FPILSANIKA KGPLASQISG LYLPYKVLPV GDEVVGIVGY TSKETPFLSN PGTNLVFEDE ITALQPEVDK LKTLNVNKII ALGHSGFEMD KLIAQKVRGV DVVVGGHSNT FLYTGNPPSK EVPAGKYPFI VTSDDGRKVP VVQAYAFGKY LGYLKIEFDE RGNVISSHGN PILLNSSIPE DPSIKADINK WRIKLDNYST QELGKTIVYL DGSSQSCRFR ECNMGNLICD AMINNNLRHA DETFWNHVSM CILNGGGIRS PIDERNNGTI TWENLAAVLP FGGTFDLVQL KGSTLKKAFE HSVHRYGQST GEFLQVGGIH VVYDLSRKPG DRVVKLDVLC TKCRVPSYDP LKMDEVYKVI LPNFLANGGD GFQMIKDELL RHDSGDQDIN VVSTYISKMK VIYPAVEGRI KVD
Tampón 0.22 um filtered solution of TBS plus 4mM CaCl2 and 20% Glycerol at pH 7.5
Grado de pureza o calidad > 95 % as determined by SDS-PAGE