Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD2 / LY37 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD2 / LY37, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001315538.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 914 |
Nombre | CD2 / LY37 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15927739
|
enQuireBio™
QP5785-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15947739
|
enQuireBio™
QP5785-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937739
|
enQuireBio™
QP5785-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15957739
|
enQuireBio™
QP5785-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15967739
|
enQuireBio™
QP5785-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15977739
|
enQuireBio™
QP5785-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001315538.1 | |
CD2 / LY37 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
914 | |
Research Use Only | |
CD2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KEITNALETW GALGQDINLD IPSFQMSDDI DDIKWEKTSD KKKIAQFRKE KETFKEKDTY KLFKNGTLKI KHLKTDDQDI YKVSIYDTKG KNVLEKIFDL KIQERVSKPK ISWTCINTTL TCEVMNGTDP ELNLYQDGKH LKLSQRVITH KWTTSLSAKF KCTAGNKVSK ESSVEPVSCP EKGLD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |