Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD2 / LY37 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD2 / LY37, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5785-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15977739
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001315538.1
CD2 / LY37 Protein
Research Use Only
CD2
Recombinant Protein
E. coli
KEITNALETW GALGQDINLD IPSFQMSDDI DDIKWEKTSD KKKIAQFRKE KETFKEKDTY KLFKNGTLKI KHLKTDDQDI YKVSIYDTKG KNVLEKIFDL KIQERVSKPK ISWTCINTTL TCEVMNGTDP ELNLYQDGKH LKLSQRVITH KWTTSLSAKF KCTAGNKVSK ESSVEPVSCP EKGLD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
914
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol