missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL3 / Mip1a Protein
A DNA sequence encoding the Human CCL3 / Mip1a, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002974.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6348 |
Nombre | CCL3 / Mip1a Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15953148
|
enQuireBio™
QP10226-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933148
|
enQuireBio™
QP10226-EC-20UG |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923148
|
enQuireBio™
QP10226-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943148
|
enQuireBio™
QP10226-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002974.1 | |
CCL3 / Mip1a Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ASLAADTPTA CCFSYTSRQI PQNFIADYFE TSSQCSKPGV IFLTKRSRQV CADPSEEWVQ KYVSDLELSA | |
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
6348 | |
Research Use Only | |
CCL3 | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 1.0-10 ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |