Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL3 / Mip1a Protein
Código de producto. 15953148
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
15953148 5 μg 5 microgramos
15933148 20 μg 20 microgramos
15923148 100 μg 100 microgramos
15943148 250 μg 250 microgramos
4 options
Código de producto. 15953148
Marca: enQuireBio™ QP10226ec5ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Human CCL3 / Mip1a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002974.1
ID de gen (Entrez) 6348
Nombre CCL3 / Mip1a Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen CCL3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 1.0-10 ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia ASLAADTPTA CCFSYTSRQI PQNFIADYFE TSSQCSKPGV IFLTKRSRQV CADPSEEWVQ KYVSDLELSA
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.