Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CAS1 domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CAS1 domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_075051.4 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 64921 |
Nombre | CAS1 domain-containing protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16001771
|
enQuireBio™
QP7946-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16041771
|
enQuireBio™
QP7946-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16091761
|
enQuireBio™
QP7946-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16021771
|
enQuireBio™
QP7946-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16031771
|
enQuireBio™
QP7946-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16011771
|
enQuireBio™
QP7946-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_075051.4 | |
CAS1 domain-containing protein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
64921 | |
Research Use Only | |
CASD1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ASRRYRGNDS CEYLLSSGRF LGEKVWQPHS CMMHKYKISE AKNCLVDKHI AFIGDSRIRQ LFYSFVKIIN PQFKEEGNKH ENIPFEDKTA SVKVDFLWHP EVNGSMKQCI KVWTEDSIAK PHVIVAGAAT WSIKIHNGSS EALSQYKMNI TSIAPLLEKL AKTSDVYWVL QDPVYEDLLS ENRKMITNEK IDAYNEAAVS ILNSSTRNSK SNVKMFSVSK LIAQETIMES LDGLHLPESS RETTAMILMN VYCNKILKPV DGSCCQPRPP VTLIQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human CAS1 domain-containing protein 1