Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CAS1 domain-containing protein 1
Código de producto. 16091761
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16091761 100 μg 100 microgramos
16001771 10 μg 10 microgramos
16041771 50 μg 50 microgramos
16021771 200 μg 200 microgramos
16031771 500 μg 500 microgramos
16011771 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16091761
Marca: enQuireBio™ QP7946ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CAS1 domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_075051.4
ID de gen (Entrez) 64921
Nombre CAS1 domain-containing protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CASD1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ASRRYRGNDS CEYLLSSGRF LGEKVWQPHS CMMHKYKISE AKNCLVDKHI AFIGDSRIRQ LFYSFVKIIN PQFKEEGNKH ENIPFEDKTA SVKVDFLWHP EVNGSMKQCI KVWTEDSIAK PHVIVAGAAT WSIKIHNGSS EALSQYKMNI TSIAPLLEKL AKTSDVYWVL QDPVYEDLLS ENRKMITNEK IDAYNEAAVS ILNSSTRNSK SNVKMFSVSK LIAQETIMES LDGLHLPESS RETTAMILMN VYCNKILKPV DGSCCQPRPP VTLIQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.