Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CACNA2D1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CACNA2D1, was expressed in the hosts and tags indicated.
143.00€ - 2550.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000713.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 781 |
Nombre | CACNA2D1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15907469
|
enQuireBio™
QP5745-ye-10ug |
10 μg |
143.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15947469
|
enQuireBio™
QP5745-ye-50ug |
50 μg |
353.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15997459
|
enQuireBio™
QP5745-ye-100ug |
100 μg |
564.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15927469
|
enQuireBio™
QP5745-ye-200ug |
200 μg |
908.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15937469
|
enQuireBio™
QP5745-ye-500ug |
500 μg |
1565.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15917469
|
enQuireBio™
QP5745-ye-1mg |
1 mg |
2550.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_000713.2 | |
CACNA2D1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
781 | |
Research Use Only | |
CACNA2D1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QPKPIGVGIP TINLRKRRPN IQNPKSQEPV TLDFLDAELE NDIKVEIRNK MIDGESGEKT FRTLVKSQDE RYIDKGNRTY TWTPVNGTDY SLALVLPTYS FYYIKAKLEE TITQARYSET LKPDNFEESG YTFIAPRDYC N | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human CACNA2D1 Protein