Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CACNA2D1 Protein
Código de producto. 15937469
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15937469 500 μg 500 microgramos
15907469 10 μg 10 microgramos
15947469 50 μg 50 microgramos
15997459 100 μg 100 microgramos
15927469 200 μg 200 microgramos
15917469 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15937469
Marca: enQuireBio™ QP5745ye500ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CACNA2D1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000713.2
ID de gen (Entrez) 781
Nombre CACNA2D1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CACNA2D1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QPKPIGVGIP TINLRKRRPN IQNPKSQEPV TLDFLDAELE NDIKVEIRNK MIDGESGEKT FRTLVKSQDE RYIDKGNRTY TWTPVNGTDY SLALVLPTYS FYYIKAKLEE TITQARYSET LKPDNFEESG YTFIAPRDYC N
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.