missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C5a / Complement 5a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C5a / Complement 5a, was expressed in the hosts and tags indicated.
605.00€ - 1690.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001304092.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 727 |
Nombre | C5a / Complement 5a Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15917399
|
enQuireBio™
QP5737-MA-20UG |
20 μg |
605.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907399
|
enQuireBio™
QP5737-MA-100UG |
100 μg |
1690.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927399
|
enQuireBio™
QP5737-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001304092.1 | |
C5a / Complement 5a Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
727 | |
Research Use Only | |
C5 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
TLQKKIEEIA AKYKHSVVKK CCYDGACVNN DETCEQRAAR ISLGPRCIKA FTECCVVASQ LRANISHKDM QLGR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |