Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C5a / Complement 5a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C5a / Complement 5a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5737-ma-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15927399
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001304092.1
C5a / Complement 5a Protein
Research Use Only
C5
Recombinant Protein
Mammal
TLQKKIEEIA AKYKHSVVKK CCYDGACVNN DETCEQRAAR ISLGPRCIKA FTECCVVASQ LRANISHKDM QLGR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
727
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol