Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C1QTNF6 Protein
A cDNA sequence encoding the C1QTNF6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 8190.00€
Especificaciones
Nombre | C1QTNF6 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15916568
|
enQuireBio™
QP11233-2ug |
2 μg |
143.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15996558
|
enQuireBio™
QP11233-10ug |
10 μg |
222.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15906568
|
enQuireBio™
QP11233-1mg |
1 mg |
8190.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
C1QTNF6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
0.23 mg/ml in 30mM Acetate Buffer pH 4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS TFDRAVASGC QRCCDSEDPL DPAHVSSASS SGRPHALPEI RPYINITILK GDKGDPGPMG LPGYMGREGP QGEPGPQGSK GDKGEMGSPG APCQKRFFAF SVGRKTALHS GEDFQTLLFE RVFVNLDGCF DMATGQFAAP LRGIYFFSLN VHSWNYKETY VHIMHNQKEA VILYAQPSER SIMQSQSVML DLAYGDRVWV RLFKRQRENA IYSNDFDTYI TFSGHLIKAEDD | |
Greater than 95% as determined by SDS PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human C1QTNF6 Protein