Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C1QTNF6 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | C1QTNF6 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MKHHHHHHAS TFDRAVASGC QRCCDSEDPL DPAHVSSASS SGRPHALPEI RPYINITILK GDKGDPGPMG LPGYMGREGP QGEPGPQGSK GDKGEMGSPG APCQKRFFAF SVGRKTALHS GEDFQTLLFE RVFVNLDGCF DMATGQFAAP LRGIYFFSLN VHSWNYKETY VHIMHNQKEA VILYAQPSER SIMQSQSVML DLAYGDRVWV RLFKRQRENA IYSNDFDTYI TFSGHLIKAEDD |
| Tampón | 0.23 mg/ml in 30mM Acetate Buffer pH 4. |
| Mostrar más |