missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMF / Bcl2 modifying factor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BMF / Bcl2 modifying factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP7962-ec-500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_001003940.1 | |
BMF / Bcl2 modifying factor Protein | |
Research Use Only | |
BMF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEPSQCVEEL EDDVFQPEDG EPVTQPGSLL SADLFAQSLL DCPLSRLQLF PLTHCCGPGL RPTSQEDKAT QTLSPASPSP GVMLPCGVTE EPQRLFYGNA GYRLPLPASF PAVLPIGEQP PEGQWQHQAE VQIARKLQCI ADQFHRLHVQ QHQQNQNRVW WQILLFLHNL ALNGEENRNG AGPR | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
90427 | |
500 μg | |
Not determined. | |
Full Length of BC069505 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human BMF / Bcl2 modifying factor Protein > 500μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido