Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alpha-tocopherol transfer Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alpha-tocopherol transfer protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000361.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7274 |
Nombre | Alpha-tocopherol transfer Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16006260
|
enQuireBio™
QP6847-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16026260
|
enQuireBio™
QP6847-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16016260
|
enQuireBio™
QP6847-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16036260
|
enQuireBio™
QP6847-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16046260
|
enQuireBio™
QP6847-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16056260
|
enQuireBio™
QP6847-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000361.1 | |
Alpha-tocopherol transfer Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7274 | |
Research Use Only | |
TTPA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAEARSQPSA GPQLNALPDH SPLLQPGLAA LRRRAREAGV PLAPLPLTDS FLLRFLRARD FDLDLAWRLL KNYYKWRAEC PEISADLHPR SIIGLLKAGY HGVLRSRDPT GSKVLIYRIA HWDPKVFTAY DVFRVSLITS ELIVQEVETQ RNGIKAIFDL EGWQFSHAFQ ITPSVAKKIA AVLTDSFPLK VRGIHLINEP VIFHAVFSMI KPFLTEKIKE RIHMHGNNYK QSLLQHFPDI LPLEYGGEEF SMEDICQEWT NFIMKSEDYL SSISESIQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |