Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alpha-tocopherol transfer Protein
Código de producto. 16026260
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16026260 1 mg 1 miligramo
16016260 10 μg 10 microgramos
16056260 50 μg 50 microgramos
16006260 100 μg 100 microgramos
16036260 200 μg 200 microgramos
16046260 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16026260
Marca: enQuireBio™ QP6847ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alpha-tocopherol transfer protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_000361.1
ID de gen (Entrez) 7274
Nombre Alpha-tocopherol transfer Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TTPA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MAEARSQPSA GPQLNALPDH SPLLQPGLAA LRRRAREAGV PLAPLPLTDS FLLRFLRARD FDLDLAWRLL KNYYKWRAEC PEISADLHPR SIIGLLKAGY HGVLRSRDPT GSKVLIYRIA HWDPKVFTAY DVFRVSLITS ELIVQEVETQ RNGIKAIFDL EGWQFSHAFQ ITPSVAKKIA AVLTDSFPLK VRGIHLINEP VIFHAVFSMI KPFLTEKIKE RIHMHGNNYK QSLLQHFPDI LPLEYGGEEF SMEDICQEWT NFIMKSEDYL SSISESIQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.