Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alpha-tocopherol transfer Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alpha-tocopherol transfer protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6847-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16046260
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000361.1
Alpha-tocopherol transfer Protein
Research Use Only
TTPA
Recombinant Protein
E. coli
MAEARSQPSA GPQLNALPDH SPLLQPGLAA LRRRAREAGV PLAPLPLTDS FLLRFLRARD FDLDLAWRLL KNYYKWRAEC PEISADLHPR SIIGLLKAGY HGVLRSRDPT GSKVLIYRIA HWDPKVFTAY DVFRVSLITS ELIVQEVETQ RNGIKAIFDL EGWQFSHAFQ ITPSVAKKIA AVLTDSFPLK VRGIHLINEP VIFHAVFSMI KPFLTEKIKE RIHMHGNNYK QSLLQHFPDI LPLEYGGEEF SMEDICQEWT NFIMKSEDYL SSISESIQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7274
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol