Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human alpha-Synuclein Aggregate Protein (Biologically Active)
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
200 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 set
200 microgramos
500 microgramos
Descripción
An un-tagged full length Human biologically active Alpha-Synuclein recombinant protein aggregate (pre-formed fibrils, Type 1), NCBI Accession #: NP_000336.1. The Recombinant Human alpha-Synuclein Aggregate Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human alpha-Synuclein Aggregate Protein has been validated for the following applications: Western Blot, In vitro assay, In vivo assay, SDS-Page, Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | In vitro Assay, In vivo Assay, SDS-PAGE, Western Blot |
Formulación | PBS |
ID de gen (Entrez) | 6622 |
Nombre | Human alpha-Synuclein Aggregate Protein |
Método de purificación | >95% pure by SDS-PAGE |
Cantidad | 200 μg |
Fuente | E.Coli |
Inmunógeno | MDVFMKGLSKAKEGVVAAAEKTKQGVAEAAGKTKEGVLYVGSKTKEGVVHGVATVAEKTKEQVTNVGGAVVTGVTAVAQKTVEGAGSIAAATGFVKKDQLGKNEEGAPQEGILEDMPVDPDNEAYEMPSEEGYQDYEPEA |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
Estado normativo | RUO |
Mostrar más |
Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Human alpha-Synuclein Aggregate Protein (Biologically Active) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido