Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Allograft inflammatory factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Allograft inflammatory factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5630-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15946569
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001305899.1
Allograft inflammatory factor 1 Protein
Research Use Only
Aif1
Recombinant Protein
E. coli
SQTRDLQGGK AFGLLKAQQE ERLDEINKQF LDDPKYSSDE DLPSKLEGFK EKYMEFDLNG NGDIDIMSLK RMLEKLGVPK THLELKKLIG EVSSGSGETF SYPDFLRMML GKRSAILKMI LMYEEKAREK EKPTGPPAKK AISELP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
199
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Allograft inflammatory factor 1 Protein > 50μg