Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Allograft inflammatory factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Allograft inflammatory factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001305899.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 199 |
Nombre | Allograft inflammatory factor 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15906569
|
enQuireBio™
QP5630-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15946569
|
enQuireBio™
QP5630-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15996559
|
enQuireBio™
QP5630-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15926569
|
enQuireBio™
QP5630-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15936569
|
enQuireBio™
QP5630-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15916569
|
enQuireBio™
QP5630-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Specifications
NP_001305899.1 | |
Allograft inflammatory factor 1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
199 | |
Research Use Only | |
Aif1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SQTRDLQGGK AFGLLKAQQE ERLDEINKQF LDDPKYSSDE DLPSKLEGFK EKYMEFDLNG NGDIDIMSLK RMLEKLGVPK THLELKKLIG EVSSGSGETF SYPDFLRMML GKRSAILKMI LMYEEKAREK EKPTGPPAKK AISELP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
enQuireBio™ Recombinant Human Allograft inflammatory factor 1 Protein