Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKR1C2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AKR1C2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001128713.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1646 |
Nombre | AKR1C2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15976609
|
enQuireBio™
QP5637-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996609
|
enQuireBio™
QP5637-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986609
|
enQuireBio™
QP5637-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15906619
|
enQuireBio™
QP5637-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15916619
|
enQuireBio™
QP5637-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15926619
|
enQuireBio™
QP5637-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001128713.1 | |
AKR1C2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1646 | |
Research Use Only | |
AKR1C2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDSKYQCVKL NDGHFMPVLG FGTYAPAEVP KSKALEAVKL AIEAGFHHID SAHVYNNEEQ VGLAIRSKIA DGSVKREDIF YTSKLWSNSH RPELVRPALE RSLKNLQLDY VDLYLIHFPV SVKPGEEVIP KDENGKILFD TVDLCATWEA MEKCKDAGLA KSIGVSNFNH RLLEMILNKP GLKYKPVCNQ VECHPYFNQR KLLDFCKSKD IVLVAYSALG SHREEPWVDP NSPVLLEDPV LCALAKKHKR TPALIALRYQ LQRGVVVLAK SYNEQRIRQN VQVFEFQLTS EEMKAIDGLN RNVRYLTLDI FAGPPNYPFS DEY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |