Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKR1C2 Protein
Código de producto. 15976609
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15976609 100 μg 100 microgramos
15986609 10 μg 10 microgramos
15926619 50 μg 50 microgramos
15906619 200 μg 200 microgramos
15916619 500 μg 500 microgramos
15996609 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15976609
Marca: enQuireBio™ QP5637ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AKR1C2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001128713.1
ID de gen (Entrez) 1646
Nombre AKR1C2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AKR1C2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MDSKYQCVKL NDGHFMPVLG FGTYAPAEVP KSKALEAVKL AIEAGFHHID SAHVYNNEEQ VGLAIRSKIA DGSVKREDIF YTSKLWSNSH RPELVRPALE RSLKNLQLDY VDLYLIHFPV SVKPGEEVIP KDENGKILFD TVDLCATWEA MEKCKDAGLA KSIGVSNFNH RLLEMILNKP GLKYKPVCNQ VECHPYFNQR KLLDFCKSKD IVLVAYSALG SHREEPWVDP NSPVLLEDPV LCALAKKHKR TPALIALRYQ LQRGVVVLAK SYNEQRIRQN VQVFEFQLTS EEMKAIDGLN RNVRYLTLDI FAGPPNYPFS DEY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.