Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKR1C2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AKR1C2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5637-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15986609
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001128713.1
AKR1C2 Protein
Research Use Only
AKR1C2
Recombinant Protein
E. coli
MDSKYQCVKL NDGHFMPVLG FGTYAPAEVP KSKALEAVKL AIEAGFHHID SAHVYNNEEQ VGLAIRSKIA DGSVKREDIF YTSKLWSNSH RPELVRPALE RSLKNLQLDY VDLYLIHFPV SVKPGEEVIP KDENGKILFD TVDLCATWEA MEKCKDAGLA KSIGVSNFNH RLLEMILNKP GLKYKPVCNQ VECHPYFNQR KLLDFCKSKD IVLVAYSALG SHREEPWVDP NSPVLLEDPV LCALAKKHKR TPALIALRYQ LQRGVVVLAK SYNEQRIRQN VQVFEFQLTS EEMKAIDGLN RNVRYLTLDI FAGPPNYPFS DEY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1646
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol